missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloroiodoacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H2ClIO2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6) |
| Formula Weight | 219.8788 |
| Chemical Name or Material | Chloroiodoacetic Acid |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?