Beschreibung
CD72 Monoclonal specifically detects CD72 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD72 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 982405 |
| Conjugate | Biotin |
| Dilution | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CD72 antigenB-cell differentiation antigen CD72, CD72 molecule, CD72b, Lyb-2, LYB2lyb-2 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD72, Arg117-Asp359, Accession # P21854 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?