Description
CD31/PECAM-1 Monoclonal antibody specifically detects CD31/PECAM-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | CD31/PECAM-1 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | rPECAM1/8830 |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa 625-738) of human CD31/PECAM-1 protein (exact sequence is proprietary) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?