Learn More
Beskrivelse
CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | CD20 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | B-H20 |
| Conjugate | Alexa Fluor 405 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35MGC3969, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A2 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Chronic Lymphoid Leukaemia cells (CLL) |
| Purification Method | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?