Beschreibung
Cbl-c Monoclonal specifically detects Cbl-c in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cbl-c |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 01 |
| Conjugate | HRP |
| Dilution | ELISA |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence c, Cas-Br-M (murine) ectropic retroviral transforming sequence c, CBL3, CBL-3, CBL-SL, RING finger protein 57, RNF57SH3-binding protein CBL-3, SH3-binding protein CBL-C, signal transduction protein CBL-C |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Cbl-c (AAH28915.1; Met1-Ala474). |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?