Learn More
Carboxyamidotriazole, TRC
Product Code. 30361853
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30361853 5 mg 5mg
30353406 50 mg 50mg
30355502 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30361853 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC1777755MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99519-84-3
Molecular Formula C17 H12 Cl3 N5 O2
Molecular Weight (g/mol) 424.67
Synonym 1H-1,2,3-Triazole-4-carboxamide, 5-amino-1-[[3,5-dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]methyl]-, 5-Amino-1-[[3,5-dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, CAI, Carboxyamidotriazole, L 651582, NSC 609974
IUPAC Name 5-amino-1-[[3,5-dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]methyl]triazole-4-carboxamide
SMILES NC(=O)c1nnn(Cc2cc(Cl)c(C(=O)c3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2)c1N
Spécification
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H12Cl3N5O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)15(26)13-11(19)5-8(6-12(13)20)7-25-16(21)14(17(22)27)23-24-25/h1-6H,7,21H2,(H2,22,27)
Formula Weight 423.0057
Chemical Name or Material Carboxyamidotriazole
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.