Learn More
MedChemExpress Canthaxanthin
Code produit 16494637
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16494637 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16494637 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYB1960
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Canthaxanthin is a red-orange carotenoid with various biological activities, such as antioxidant, antitumor properties.
Spécification
Content And Storage -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Molecular Weight (g/mol) 564.84 g/mol
Shipping Condition Shipping with dry ice
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
CAS 514-78-3
Product Type Natural Products
Purity 95.0%
Solubility DMSO : 1 mg/mL (1.77 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.77 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Synonym E 161g∣ all-trans-Canthaxanthin
Target Reactive Oxygen Species∣Endogenous Metabolite
Quantity 50 mg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.