Learn More
MedChemExpress Canthaxanthin
Specifications
Specifications
| Content And Storage | -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Molecular Weight (g/mol) | 564.84 g/mol |
| Shipping Condition | Shipping with dry ice |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 514-78-3 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 95.0% |
| Solubility | DMSO : 1 mg/mL (1.77 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.77 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Synonym | E 161g∣ all-trans-Canthaxanthin |
| Target | Reactive Oxygen Species∣Endogenous Metabolite |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?