Learn More
Invitrogen™ Avidin, FITC conjugate
Product Code. 11554137
Change view
Click to view available options
Packaging:
1 Each
Unit Size:
5mg
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Packaging unitSize
11554137 1 Each 5mg
10009232 - Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11554137 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore A821
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Avidin, FITC conjugate
Our avidin, fluorescein conjugate has excitation and emission maxima ∼494/518. Avidin is a glycosylated biotin-binding protein that has a basic isoelectric point and is widely used to detect biotinylated probes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Conjugate FITC (Fluorescein)
Quantity 5 mg
Packaging 1 Each
Content And Storage Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Shipping Condition Room Temperature
Product Type Avidin
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.