Learn More
MedChemExpress Astaxanthin
Specifications
Specifications
| Content And Storage | -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Molecular Weight (g/mol) | 596.84 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 472-61-7 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 98.0% |
| Solubility | DMSO : 2 mg/mL (3.35 mM∣Need ultrasonic) ∣Acetone : <1 mg/mL (insoluble) |
| Target | PPAR∣Reactive Oxygen Species∣STAT∣NF-κB∣Apoptosis |
| Quantity | 10 mg |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?