Description
AP-2 gamma Polyclonal specifically detects AP-2 gamma in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifications
Especificaciones
| Antigen | AP-2 gamma |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | Activating enhancer-binding protein 2 gamma, AP2-GAMMA, ERF1, estrogen receptor factor 1, hAP-2g, TFAP2G, transcription factor AP-2 gamma, transcription factor AP-2 gamma (activating enhancer binding protein 2 gamma), transcription factor AP-2 gamma (activating enhancer-binding protein 2 gamma), Transcription factor ERF-1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human AP-2 gamma. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?