Learn More
Androgen R/NR3C4 Antibody (523339) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Androgen R/NR3C4 Monoclonal antibody specifically detects Androgen R/NR3C4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Androgen R/NR3C4 |
| Applications | Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 523339 |
| Conjugate | Janelia Fluor 585 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | AIS, androgen receptor, DHTRTFM, Dihydrotestosterone receptorHYSP1, HUMARA, NR3C4KD, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4, SMAX1SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant human Androgen R/NR3C4, Thr660-Gln919, Accession # P10275 |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?