Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | NH4I |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 144.94g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grade | ACS Reagent |
| Residue after Ignition | ≤0.05% |
| Vapor Pressure | 1mmHg (210.9°C) |
| Chemical Name or Material | Ammonium Iodide |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?