Learn More
Alpha-Cholestane, TRC
Product Code. 30011912
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30011912 50 mg 50mg
17987694 100 mg 100mg
17909444 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011912 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC43170050MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 481-21-0
Molecular Formula C27 H48
Molecular Weight (g/mol) 372.67
Synonym 5α-Cholestane (6CI,8CI), (5α)-Cholestane, (20R)-5α(H),14α(H),17α(H)-Cholestane, (20R)-5α(H),14α(H),17α(H)-Cholestane, 28,29,30-Trinorlanostane, Cholestane, NSC 224419, α-Cholestane
IUPAC Name (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Tekniske data
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight 372.3756
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 5alpha-Cholestane
Grade GC
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.