Learn More
STEMCELL Technologies All-Trans Retinoic Acid
Beskrivning
- All-Trans Retinoic Acid is a derivative of Vitamin A that functions as a ligand for the retinoic acid receptor (RAR, IC50 = 14 nM)
- RARs heterodimerize with retinoid X receptors (RXRs) and bind to retinoic acid response elements (RAREs) in DNA and act as transcription factors, altering gene expression
- (Apfel et al.), Chambon)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 302-79-4 |
| Synonym | ATRA; NSC 122758; Retinoic acid; Trans retinoic acid; Tretinoin; Vitamin A acid |
| Quantity | 500 mg |
| Molecular Formula | C20H28O2 |
| Purity | ≥98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?