Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human ALG10. Source: E.coli Amino Acid Sequence: AHKYLLADNRHYTFYVWKRVFQRY The ALG10 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The ALG10 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 84920 |
| Purification Method | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Common Name | ALG10 Recombinant Protein Antigen |
| Content And Storage | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| For Use With (Application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | ALG10A, alpha-1,2-glucosyltransferase ALG10-A, alpha-1,2-glucosyltransferase), alpha2-glucosyltransferase, Alpha-2-glucosyltransferase ALG10-A, asparagine-linked glycosylation 10 homolog (yeast, asparagine-linked glycosylation 10, alpha-1,2-glucosyltransf |
| Gene Symbol | ALG10 |
| Label Type | Unlabeled |
| Product Type | Recombinant Protein Antigen |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?