Learn More
Adenosine 5'-Diphosphate, TRC
Product Code. 30006471
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30006471 100 mg 100mg
30006381 250 mg 250mg
30003841 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30006471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA281765100MG
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 58-64-0
Molecular Formula C10H15N5O10P2
Molecular Weight (g/mol) 427.2
Synonym 5’-ADP, ADP, Adenosine 5’-Diphosphoric Acid, Adenosine 5’-Pyrophosphate, Adenosine 5’-Pyrophosphoric Acid;
IUPAC Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyl phosphono hydrogen phosphate
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formula Weight 427.0294
Chemical Name or Material Adenosine 5'-Diphosphate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.