Description
ADAR Monoclonal antibody specifically detects ADAR in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
Specifications
Specifications
| Antigen | ADAR |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 7H12 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol |
| Gene Alias | ADAR1DSH, adenosine deaminase, RNA-specific, DRADAP136, DSRADadenosine deaminase acting on RNA 1-A, EC 3.5.4, EC 3.5.4.-, G1P1double-stranded RNA-specific adenosine deaminase, IFI-4, IFI4dsRNA adenosine deaminase, interferon-induced protein 4, Interferon-inducible protein 4, K88DSRBP, p136,136 kDa double-stranded RNA-binding protein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from Human ADAR [UniProt P55265] |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?