Learn More
Aconitate hydratase B Mouse anti-E. coli, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Aconitate hydratase B Monoclonal specifically detects Aconitate hydratase B in E. coli samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Aconitate hydratase B |
| Applications | ELISA, Sandwich ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | HRP |
| Gene Alias | acnB, hypothetical protein, yacI, yacJ |
| Host Species | Mouse |
| Quantity | 15 Plates |
| Regulatory Status | RUO |
| Target Species | E. coli |
| Content And Storage | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?