Learn More
R&D Systems™ a-Cyclodextrin
Descrizione
α-Cyclodextrin (α-CD) is a cylindrical oligosaccharide presenting a hydrophilic surface and a lipophilic cavity. α-Cyclodextrin can form inclusion complexes with a diverse range of hydrophobic compounds. These complexes increase the aqueous solubility, dissolution rate, and bioavailability of the guest compounds.
Specifica
Specifica
| CAS | 10016-20-3 |
| Quantity | 1 g |
| Product Line | Tocris |
| Target | General Laboratory Research Reagent |
| Molecular Formula | C36H60O30 |
| Purity | 0.98 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?