Learn More
R&D Systems™ 7-Aminoactinomycin D
Descrizione
7-Aminoactinomycin D is a fluorescent DNA stain. G-C base-specific DNA intercalator that forms stable complexes with DNA. Suitable for use in flow cytometry. Detects apoptotic cells. May be used in combination with FITC (Cat. No. 5440) or phycoerythrin (PE). Fluorescent analogue of actinomycin D (Cat. No. 1229). Excitation/emission maxima (λ) = 488/655 nm.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 2,7-Diamino-N1,N9-bis(6,13-diisopropyl-2,5,9-trimethyl-1,4,7,11,14-pentaoxohexadecahydro-1 H-pyrrolo[2,1-i][1 ]oxa[4,7,10,13 ]tetraazacyclohexadecin-10-yl)-4,6-dimethyl-3-oxo-3 H-phenoxazine-1,9-dicarboxamide |
| CAS | 7240-37-1 |
| Quantity | 1 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Fluorescent Probes |
| Molecular Formula | C62H87N13O16 |
| Formula Weight | 1566 |
| Purity | 97% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?