missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Nitrodopamine, TRC

Product Code. 30132727
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30132727 250 mg 250mg
30011902 100 mg 100mg
30007206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30132727 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN493720250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 21581-49-7
Molecular Formula C8H10N2O4
Molecular Weight (g/mol) 198.18
Synonym 4-(2-Aminoethyl)-5-nitropyrocatechol, 4-(2-Aminoethyl)-5-nitro-1,2-benzenediol, 4-(2-Aminoethyl)-5-nitrobenzene-1,2-diol
SMILES CC1c2cc3C(C)(C)C(C)C(C)(C)c3cc2COC1

Spezifikation

Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H10N2O4/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10(13)14/h3-4,11-12H,1-2,9H2
Chemical Name or Material 6-Nitrodopamine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.