missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Hydroxy Chlorzoxazone, TRC

Artikelnummer. 30003756
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30003756 5 mg 5mg
30004390 50 mg 50mg
30005634 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003756 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8251205MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1750-45-4
Molecular Formula C7 H4 Cl N O3
Molecular Weight (g/mol) 185.56
Synonym 2(3H)-Benzoxazolone, 5-chloro-6-hydroxy-, 2,6-Benzoxazolediol, 5-chloro- (6CI), 2-Benzoxazolinone, 5-chloro-6-hydroxy- (7CI,8CI), 6-Hydroxychloroxazone, 6-Hydroxychlorzoxazone, 6-Hydroxylchlorzoxazone, NSC 24955
IUPAC Name 5-chloro-6-hydroxy-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES Oc1cc2OC(=O)Nc2cc1Cl

Tekniske data

Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-3-1-4-6(2-5(3)10)12-7(11)9-4/h1-2,10H,(H,9,11)
Formula Weight 184.988
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 6-Hydroxy Chlorzoxazone
Grade HPLC
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.