Learn More
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane, 97%
Code produit. 15417067
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. Quantity unitSize
15417067 250 mg 250mg
15497057 1 g 1g
15407067 5 g 5g
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15417067
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H34134.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 147804-30-6 | C11H19NO3 | 213.277 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an intermediate in organic syntheses.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly sealed and place it in a cool, dry and well ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147804-30-6
Molecular Formula C11H19NO3
Molecular Weight (g/mol) 213.277
MDL Number MFCD07779385
InChI Key ULSBMKGFFFMGOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylate, 1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 6-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 2,5 octane-6-carboxylate, n-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, 6-n-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, 6-tert-butoxycarbonyl-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, tert-butyl 2-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylate, 1-oxa-6-aza-spiro 2.5 octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 6-azaspiro 2.5 octane-1-oxa-6-carboxylate
PubChem CID 22135564
IUPAC Name tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)CO2
Spécification
Melting Point 56°C to 58°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 213.28
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.