Learn More
5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 11386775
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1g
250mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11386775
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC52901CB
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 950603-19-7
Molecular Formula C10H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 192.22
MDL Number MFCD09879903
InChI Key ACLFTMQROMOTLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrrolidin-1-yl picolinic acid, 5-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, pubchem19497, 5-pyrrolidinylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-1-pyrrolidinyl, 5-pyrrolidin-1-yl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 24229530
SMILES OC(=O)C1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Spezifikation
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
IUPAC Name 5-pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid
Formula Weight 192.22
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt