Learn More
Tocris Bioscience™ 5-Iodotubercidin
Beschreibung
Potent adenosine kinase inhibitor (IC50 = 26 nM). Also nucleoside transporter inhibitor (IC50 values are < 25 nM, 7 μM and 15 μM for inhibition of [3H]adenosine, [3H]uridine and [3H]formycin B uptake respectively). Strongly stimulates glycogen synthesis in hepatocytes via activation of glycogen synthase. Also inhibits CK1, insulin receptor tyrosine kinase, phosphorylase kinase, PKA, CK2 and PKC (IC50 values are 0.4, 3.5, 5-10, 5-10, 10.9 and 27.7 μM respectively). Decreases hippocampal DNA methylation through adenosine kinase inhibition in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 24386-93-4 |
| Quantity | 1 mg |
| Molecular Formula | C11H13IN4O4 |
| Formula Weight | 392.15 |
| Purity | 97% |
| Molecular Weight (g/mol) | 392.15 |
| Chemical Name or Material | 5-Iodotubercidin |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?