Learn More
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol, 98+%, Thermo Scientific™
Product Code. 11499463
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11499463 5 g 5g
11409473 25 g 25g
11419473 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11499463 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A12344.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2316-64-5
Molecular Formula C7H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 203.04
MDL Number MFCD00004618
InChI Key KNKRHSVKIORZQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxybenzyl alcohol, 4-bromo-2-hydroxymethyl phenol, bromosaligenin, 5-bromosalicyl alcohol, bromsalizol, 5-bromosaligenin, 5-bromo-2-hydroxybenzylalcohol, 2-hydroxymethyl-4-bromophenol, benzenemethanol, 5-bromo-2-hydroxy, unii-y1uz53815e
PubChem CID 75342
IUPAC Name 4-bromo-2-(hydroxymethyl)phenol
SMILES OCC1=CC(Br)=CC=C1O
Specifica
Melting Point 108°C to 110°C
Quantity 5 g
Beilstein 509726
Formula Weight 203.04
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.