Learn More
(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphth-2-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10693835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging unitSize
10693835 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10797885 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10693835 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27113CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 148749-58-0
Molecular Formula C15H23N
Molecular Weight (g/mol) 217.36
MDL Number MFCD09966143
InChI Key GVSNYOXKXQRGRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphth-2-yl methylamine, 5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl methanamine, 5,5,8,8-tetramethyl-2-5,6,7,8-tetrahydronaphthyl methylamine, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl methanamine
PubChem CID 20647212
IUPAC Name (5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)methanamine
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=C1C=CC(CN)=C2
Spécification
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 217.35
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material (5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphth-2-yl)methylamine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.