Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluoro-2-methylanisole, 98%
Código de producto. 11428676
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize':
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity missing translation for 'unitSize'
11428676 25 g 25g
11418676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11428676 missing translation for 'mfr' Alfa Aesar™ missing translation for 'supplierNo' A16031.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 399-54-2
Molecular Formula C8H9FO
Molecular Weight (g/mol) 140.16
MDL Number MFCD00143319
InChI Key QXOBYWRKNIDHJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methylanisole, 5-fluoro-2-methoxytoluene, benzene, 4-fluoro-1-methoxy-2-methyl, 4-fluoro-1-methoxy-2-methyl-benzene, pubchem2622, 4-fluoro-2-methylanizole, acmc-1agr3, ksc582c5b, 2-methoxy-5-fluorotoluene
PubChem CID 136239
IUPAC Name 4-fluoro-1-methoxy-2-methylbenzene
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1C
Especificaciones
Boiling Point 69°C to 70°C (4 mmHg)
Refractive Index 1.491
Quantity 25 g
Beilstein 2517140
Formula Weight 140.16
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Fluoro-2-methylanisole
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.