Learn More
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, ≥95%, Thermo Scientific™
Product Code. 10591123
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10591123 1 g 1g
10273282 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10591123 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. TL00665DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-11-2026
Add to basket
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-15-6
Molecular Formula C7H4BrF3OS
Molecular Weight (g/mol) 273.07
MDL Number MFCD00203474
InChI Key WWZNHDMEBZHFTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy thiophenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol,4-bromo-2-trifluoromethoxy, pubchem2840, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenethiol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy benzenethiol
PubChem CID 2736425
IUPAC Name 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenethiol
SMILES FC(F)(F)OC1=C(S)C=CC(Br)=C1
Tekniske data
CAS Min % 95.0
Assay Percent Range 95%
Quantity 1 g
Formula Weight 273.07
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.