Learn More
Tocris Bioscience™ 4-Aminopyridine
Descrizione
Non-selective voltage-dependent K+-channel blocker (IC50 values are 170 and 230 μM at KV1.1 and KV1.2 respectively). Caged 4-AP (Cat. No. 3557) is also available.
Specifica
Specifica
| CAS | 504-24-5 |
| Quantity | 100 mg |
| Molecular Formula | C5H6N2 |
| Formula Weight | 94.12 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 94.117 |
| Chemical Name or Material | 4-Aminopyridine |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?