missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methoxythiophene, 98%

Product Code. p-3211935 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10188362 1 g Glass bottle 1g
10548663 5 g Glass bottle 5g
13488538 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10188362 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 381680010
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 17573-92-1 | C5H6OS | 114.17 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 17573-92-1
Molecular Formula C5H6OS
Molecular Weight (g/mol) 114.17
MDL Number MFCD00043894
InChI Key RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-methoxy, 3-methoxy-thiophene, pubchem8863, acmc-1bow6, 3-methoxythiophene, ksc491i4p, bidd:gt0411
PubChem CID 140249
IUPAC Name 3-methoxythiophene
SMILES COC1=CSC=C1

Specifica

CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color Brown
Density 1.1430g/mL
Boiling Point 80.0°C to 82.0°C (65.0 mmHg)
Flash Point 49°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.5300 to 1.5320 (20°C, 589nm)
Quantity 1 g
Specific Gravity 1.143
Formula Weight 114.17
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3-Methoxythiophene
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxythiophene
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Flammable liquid Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Flammable liquid and vapour.
Consigli di prudenza
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.