Learn More
3-(Methoxymethylene)-2(3H)-benzofuranone, TRC
Code produit 30475588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30475588 5 g 5g
30470665 100 mg 100mg
30472289 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30475588 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2642305G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40800-90-6
Molecular Formula C10H8O3
Molecular Weight (g/mol) 176.17
IUPAC Name (3Z)-3-(methoxymethylidene)-1-benzofuran-2-one
SMILES CO\C=C\1/C(=O)Oc2ccccc12
Spécification
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H8O3/c1-12-6-8-7-4-2-3-5-9(7)13-10(8)11/h2-6H,1H3/b8-6-
Formula Weight 176.0473
Chemical Name or Material 3-(Methoxymethylene)-2(3H)-benzofuranone
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.