Learn More
3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
Product Code. 15477726
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15477726 250 mg 250mg
15467726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15477726 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62683.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 882679-10-9
Molecular Formula C13H16BFO4
Molecular Weight (g/mol) 266.075
MDL Number MFCD12546519
InChI Key DXOXOBZCGBHKJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxy-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxy-4-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 3-carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 46739598
IUPAC Name 2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C(=O)O
Spécification
Quantity 250 mg
Formula Weight 266.07
Percent Purity 96%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.