missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Butenyl isothiocyanate, TRC

Product Code. 30011005
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
250 mg
Unit Size:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30011005 50 mg 50mg
30010924 250 mg 250mg
30010523 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30011005 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB99910050MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3386-97-8
Molecular Formula C5H7NS
Molecular Weight (g/mol) 113.18
Synonym Isothiocyanic acid, 3-butenyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Isothiocyanato-1-butene
IUPAC Name 4-isothiocyanatobut-1-ene
SMILES C=CCCN=C=S

Especificaciones

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H7NS/c1-2-3-4-6-5-7/h2H,1,3-4H2
Formula Weight 113.0299
Chemical Name or Material 3-Butenyl isothiocyanate
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.