Learn More
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid, 94%, Thermo Scientific™
Product Code. 15487865
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. Quantity unitSize
15487865 250 mg 250mg
15477865 1 g 1g
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15487865
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31679.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 916420-74-1
Molecular Formula C10H8ClF3O3
Molecular Weight (g/mol) 268.616
MDL Number MFCD09025398
InChI Key OOXKNRUBGDQVIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chloro-5-trifluoromethoxy phenyl propionic acid, 3-3-chloro-5-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid, 3-3-chloro-5-trifluoromethoxy phenyl propanoic a
PubChem CID 46737566
IUPAC Name 3-[3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Cl)CCC(=O)O
Specifica
Refractive Index 1.4755
Quantity 250 mg
Formula Weight 268.62
Percent Purity 94%
Chemical Name or Material 3-[3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.