Learn More
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10245854
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 10245854
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC60516DA
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 179055-95-9
Molecular Formula C11H9N3
Molecular Weight (g/mol) 183.21
MDL Number MFCD09702401
InChI Key NEFOVTAGRMOIIV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10511671
IUPAC Name 3-(2-methylpyrazol-3-yl)benzonitrile
SMILES CN1N=CC=C1C1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzonitrile, 3-2-methylpyrazol-3-yl benzonitrile, benzonitrile,3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl, benzonitrile, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl, 3-1-methylpyrazol-5-yl benzenecarbonitrile
Formula Weight 183.21
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzonitrile
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt