Learn More
2-Methyl-3-nitrophenylacetic acid, 96%
Artikelnummer. 15482179
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15482179 25 g 25g
15472179 5 g 5g
15492179 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15482179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64810.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 23876-15-5 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23876-15-5
Molecular Formula C9H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 195.174
MDL Number MFCD07782132
InChI Key LWIOFILTAJJDLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-nitrophenylacetic acid, 2-methyl-3-nitrophenyl acetic acid, 2-2-methyl-3-nitrophenyl acetic acid, 2-methyl-3-nitro-benzeneacetic acid, 3-nitro-o-tolyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-methyl-3-nitro, 2-methyl-3-nitrophenylaceticacid, 2-methyl-3-nitrobenzeneacetic acid, 2-methyl-3-nitro phenyl acetic acid, pubchem18230
PubChem CID 13530897
SMILES CC1=C(C=CC=C1[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Tekniske data
Melting Point 132°C to 136°C
Quantity 25 g
Beilstein 2581973
Formula Weight 195.17
Percent Purity 96%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 2-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.