Learn More
2-Mercaptopropionic acid, 97%
Product Code. 11378325
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11378325 10 g 10g
11388325 100 g 100g
11398325 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11378325 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10257.09
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-42-5 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-42-5
Molecular Formula C3H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 106.14
MDL Number MFCD00004862
InChI Key PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
PubChem CID 62326
ChEBI CHEBI:47872
IUPAC Name 2-sulfanylpropanoic acid
SMILES CC(S)C(O)=O
Tekniske data
Melting Point 10°C to 14°C
Density 1.196
Boiling Point 217°C
Flash Point 107°C (225°F)
Odor Unpleasant
Refractive Index 1.482
Quantity 10 g
UN Number UN2936
Beilstein 506218
Merck Index 14,9340
Formula Weight 106.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Mercaptopropionic acid
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.