Learn More
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15498415
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15498415 5 g 5g
15488415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15498415 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33361.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1373920-90-1
Molecular Formula C9H6F4O3
Molecular Weight (g/mol) 238.138
MDL Number MFCD22201034
InChI Key OVJKRERPBULYBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-methoxy-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 86277636
IUPAC Name 2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)F)C(F)(F)F
Specifica
Quantity 5 g
Formula Weight 238.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.