Learn More
2-Bromo-5-methyl-1-benzothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3075399
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
10799643 1 g 1g
10536314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10799643 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07070DA
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 111860-00-5
Molecular Formula C9H7BrS
Molecular Weight (g/mol) 227.119
MDL Number MFCD05865140
InChI Key HZPBPLLBZYSGBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene,2-bromo-5-methyl, acmc-20mexj, 2-bromanyl-5-methyl-1-benzothiophene, 2-bromo-5-methyl-1-benzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-methyl
PubChem CID 2794769
IUPAC Name 2-bromo-5-methyl-1-benzothiophene
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2)Br
Specifikationer
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 227.12
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Bromo-5-methyl-1-benzothiophene
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.