Learn More
2-Benzyl-4,4-dimethyl-2-oxazoline, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11416227
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11416227 5 g 5g
11406227 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11416227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25147.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1569-08-0
Molecular Formula C12H15NO
Molecular Weight (g/mol) 189.258
MDL Number MFCD00102140
InChI Key GPBCTHQIXXYBHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 98710
IUPAC Name 2-benzyl-4,4-dimethyl-5H-1,3-oxazole
SMILES CC1(COC(=N1)CC2=CC=CC=C2)C
Especificaciones
Quantity 5 g
Synonym 2-benzyl-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, 2-benzyl-4,4-dimethyl-2-oxazoline, 2-benzyl-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, oxazole, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-phenylmethyl, 4,4-dimethyl-2-phenylmethyl-4,5-dihydrooxazole, acmc-20a6ng, 2-benzyl-4,4-dimethyl-5h-oxazole, 4,4-dimethyl-2-benzyl-1,3-oxazoline, oxazole,4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-phenylmethyl
Formula Weight 189.26
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-Benzyl-4,4-dimethyl-2-oxazoline
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.