Learn More
2,6-Dimethoxytoluene, 98%
Code produit 11405197
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11405197 25 g 25g
11415197 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11405197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22606.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5673-07-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
2,6-Dimethoxytoluene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-Dimethoxytoluene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5673-07-4
Spécification
Melting Point 37°C to 41°C
Boiling Point 222°C
Flash Point 96°C (204°F)
Odor Aromatic
Molecular Formula C4H7ClMg
MDL Number MFCD00674003
Quantity 25 g
Beilstein 2045327
Synonym methallylmagnesium chloride, 2-methylallylmagnesium chloride, magnesium, chloro 2-methyl-2-propenyl, methallyl magnesium chloride, methallyl-magnesium chloride, 2-methylallyl magnesium chloride, bjvfgwybolmuem-uhfffaoysa-m, 2-methylallylmagnesium chloride solution, 2-methyl-2-propenyl magnesium chloride, 2-methyl-2-propen-1-yl magnesium chloride
Solubility Information Insoluble in water.
InChI Key BJVFGWYBOLMUEM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=C)C[Mg]Cl
IUPAC Name magnesium;2-methanidylprop-1-ene;chloride
Molecular Weight (g/mol) 114.86
PubChem CID 5175691
Formula Weight 152.19
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,6-Dimethoxytoluene
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.