Learn More
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, 97%, Maybridge™
Product Code. 10366944
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
100 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10366944 100 g Amber Glass Bottle 100g
10245724 50 g Amber Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10366944 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SB01670FA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 17194-82-0
Molecular Formula C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.165
InChI Key YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenylacetamide, 2-4-hydroxyphenyl acetamide, p-hydroxyphenylacetamide, 4-hydroxybenzeneacetamide, benzeneacetamide, 4-hydroxy, p-carbamoylmethyl phenol, p-hydroxyphenyl acetamide, 2-p-hydroxyphenyl acetamide, 4-hydroxyphenyl acetamide, unii-0hy0n4itn4
PubChem CID 86986
IUPAC Name 2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)N)O
Spécification
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 100 g
Formula Weight 151.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.