missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,6-Trifluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 11476964
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11476964 5 g 5g
11466964 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11476964 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21453.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 151411-98-2
Molecular Formula C7H4BrF3
Molecular Weight (g/mol) 225.01
MDL Number MFCD00061210
InChI Key SPPLWANVCVTGEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3,5-trifluorobenzene, 2,4,6-trifluorobenzylbromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3,5-trifluoro, alpha-bromo-2,4,6-trifluorotoluene, benzene,2-bromomethyl-1,3,5-trifluoro, pubchem4668, acmc-20ahv2, intermediates-zcf02154, 2,4,6-trifluoro benzyl bromide
PubChem CID 2777059
IUPAC Name 2-(bromomethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
SMILES FC1=CC(F)=C(CBr)C(F)=C1

Specifica

Refractive Index 1.5015
Quantity 5 g
UN Number UN3265
Beilstein 8763072
Formula Weight 225.01
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2,4,6-Trifluorobenzyl bromide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.