Learn More
2-(3-Bromophenoxy)-6-methylpyrazine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10786715
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
10786715 1 g Amber Glass Bottle 1g
10556514 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10786715 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62610DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 915707-60-7
Molecular Formula C11H9BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 265.11
MDL Number MFCD09702405
InChI Key BCQSIIIFPGJDPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenoxy-6-methylpyrazine, 3-bromo-1-6-methylpyrazin-2-yloxy benzene
PubChem CID 24229680
IUPAC Name 2-(3-bromophenoxy)-6-methylpyrazine
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC(=CC=C2)Br
Spezifikation
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 265.11
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(3-Bromophenoxy)-6-methylpyrazine