Learn More
1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-carboxylate N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Product Code. 30417260
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity
30417260 25 mg
30416541 100 mg
30414369 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30417260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87400025MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 37558-29-5
Molecular Formula C13 H17 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 281.28
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrole-3-carboxylate
SMILES CC1(C)C=C(C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(C)(C)N1[O]
Especificaciones
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H17N2O5/c1-12(2)7-8(13(3,4)15(12)19)11(18)20-14-9(16)5-6-10(14)17/h7H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight 281.1137
Chemical Name or Material 1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-carboxylate N-Hydroxys
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.