Learn More
1,8,9-Trihydroxyanthracene, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11469816
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
Product Code. 11469816
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20303.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Dithranol was used as a matrix in MALDI TOF mass spectrometry measurements of sol-gel films for DNA microarray applications. It was also used as matrix in matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) and liquid secondary ion-tandem mass spectrometry (LSI-MS/MS) for the analysis of synthetic polymers to generate values for the average mass and the mass of the end groups. It was also used in MALDI-MS for direct detection of condensed tannins in bark. It is successfully used for the treatment of psoriasis.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in acetic acid, chloroform (20 mg/mL), acetone, benzene, solutions of alkali hydroxides, fixed oil. Slightly soluble in 95% ethanol, alcohol, ether, and glacial acetic acid.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1143-38-0
Molecular Formula C14H10O3
Molecular Weight (g/mol) 226.23
MDL Number MFCD00053409
InChI Key NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
PubChem CID 2202
ChEBI CHEBI:37510
IUPAC Name 1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-one
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
Spezifikation
Melting Point 177°C to 181°C
Quantity 5 g
Beilstein 2054360
Merck Index 14,684
Formula Weight 226.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1,8,9-Trihydroxyanthracene
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt