Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10334372
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10334372 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10425502 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10334372 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC00105CB
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 187998-64-7
Molecular Formula C12H12N2O3
Molecular Weight (g/mol) 232.239
MDL Number MFCD02677745
InChI Key JPFGKGZYCXLEGQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776133
IUPAC Name 1-(4-methoxyphenyl)-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)OC)C(=O)O
Spécification
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Synonym 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-methoxyphenyl-5-methyl
Formula Weight 232.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.