Learn More
1,4-Diazepane, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10157384
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. Quantity Packaging unitSize
10157384 5 g Amber Glass Bottle 5g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10157384
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01866DE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 505-66-8
Molecular Formula C5H12N2
Molecular Weight (g/mol) 100.165
InChI Key FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
IUPAC Name 1,4-diazepane
SMILES C1CNCCNC1
Specifica
CAS Min % 95.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 100.16
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 1, 4-Diazepane
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.